Learn More
N-Boc-piperazine, TRC
Codice prodotto. 30337347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337347 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337347 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6620001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-piperazine
CAS 57260-71-6
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C9 H18 N2 O2
Quantità 1 g
Sinonimo 1-Piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1,1-Dimethylethyl 1-piperazinecarboxylate, 1,1-Dimethylethyl piperazin-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine, 1-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazine, 1-Piperazinecarboxylic acid tert-butyl ester, 1-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]piperazine, 4-(tert-Butyloxycarbonyl)piperazine, Mono-tert-butoxycarbonylpiperazine, N-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine, N-BOC-Piperazine, N-tert-Butoxycarbonylpiperazine, N-tert-Butyloxycarbonylpiperazine, tert-Butoxy piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-Butyl piperazin-1-carboxylate
InChI Formula InChI=1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-6-4-10-5-7-11/h10H,4-7H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCNCC1
IUPAC Name tert-butyl piperazine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 186.25
Peso formulazione 186.1368
Percent Purity >95