Specifications
| Materiale o nome chimico | N-BOC-Pyrrolidine |
| Densità | 0.9770g/mL |
| Punti di ebollizione | 80°C (0.2 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 86°C |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 25 g |
| Gravità specifica | 0.977 |
| Peso formulazione | 171.24 |
| Percent Purity | 97% |
Safety and Handling
Product Identifier
- N-BOC-Pyrrolidine
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.