Learn More
N-Boc-pyrrolidine, TRC
Codice prodotto. 30330170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30330170 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30330170 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB66585050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Boc-pyrrolidine
CAS 86953-79-9
Formula molecolare C9H17NO2
Quantità 50 g
Sinonimo 1-Pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine, N-tert-Butoxycarbonylpyrrolidine, NT 0186, tert-Butyl 1-Pyrrolidinecarboxylate
InChI Formula InChI=1S/C9H17NO2/c1-9(2,3)12-8(11)10-6-4-5-7-10/h4-7H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1
IUPAC Name tert-butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 171.24
Peso formulazione 171.1259