Learn More
N-BOC-trans-4-Hydroxy-L-proline methyl ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10592433 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10592433 5 g Bottiglia in vetro 5g
10580143 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10592433 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 376250050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 74844-91-0 | C11H19NO5 | 245.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74844-91-0
Formula molecolare C11H19NO5
Molecular Weight (g/mol) 245.28
Numero MDL MFCD00076981
InChI Key MZMNEDXVUJLQAF-SFYZADRCSA-N
Sinonimo boc-hyp-ome, n-boc-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, 2s,4r-1-tert-butyl 2-methyl 4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-l-hydroxyproline methyl ester, boc-hydroxyproline-ome, methyl trans-1-boc-4-hydroxy-l-prolinate, n-tert-butoxycarbonyl-trans-4-hydroxy-l-proline methyl ester, trans-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-l-proline methyl ester, n-boc-trans-4-hydroxyl-l-proline methyl ester
PubChem CID 2734883
SMILES COC(=O)[C@@H]1C[C@@H](O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-trans-4-Hydroxy-L-proline methyl ester
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 91.0°C to 96.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Condizione di rotazione specifica −65° (20°C c=1 Chloroform)
Rotazione specifica − 65.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
IUPAC Name 1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Peso formulazione 245.28
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder