Learn More
N-BOC-trans-4-N-FMOC-amino-L-proline, 97%
Codice prodotto. 10546864 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10546864 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10546864 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 426040010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 176486-63-8 | C25H28N2O6 | 452.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-BOC-trans-4-N-FMOC-amino-L-proline
CAS 176486-63-8
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 199°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C25H28N2O6
Numero MDL MFCD00673783
Quantità 1 g
Rotazione specifica -33° to -35° (20°C, 589nm) (c=1, chloroform)
Sinonimo 2s,4r-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-boc-trans-4-n-fmoc-amino-l-proline, 2s,4r-n-tert-butoxycarbonyl-4-n-9-fluorenylmethoxycarbonyl aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pyrrolidine-2-carboxylic acid, ambotzbaa1783, 2s,4r-fmoc-4-amino-1-boc-pyrrolidine-2-carboxyli, 2s,4r-1-boc-4-n-fmoc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylic acid, 2s,4r-trans-n-alpha-t-butyloxycarbonyl-4-9-fluorenylmethyloxycarbonyl amino-l-proline
InChI Key UPXRTVAIJMUAQR-VFNWGFHPSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
IUPAC Name (2S,4R)-4-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 452.5
PubChem CID 2756135
Peso formulazione 452.5
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • N-BOC-trans-4-N-FMOC-amino-L-proline