Learn More
N-(Bromomethyl)phthalimide, TRC
Codice prodotto. 30340815
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340815 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340815 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB8469532.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(Bromomethyl)phthalimide
CAS 5332-26-3
Formula molecolare C9H6BrNO2
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H6BrNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
SMILES BrCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC Name 2-(bromomethyl)isoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 240.05
Peso formulazione 238.9582