Learn More
N-Bromosuccinimide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-77545
28.60 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
128-08-5
MFCD00005510
PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
67184
CHEBI:53174
1-bromopyrrolidine-2,5-dione
C1CC(=O)N(C1=O)Br
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
128-08-5
MFCD00005510
PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
67184
CHEBI:53174
1-bromopyrrolidine-2,5-dione
C1CC(=O)N(C1=O)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent, C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico N-Bromosuccinimide
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 175.0°C to 178.0°C
Colore White to Yellow
Punto d'infiammabilità 180°C
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Iodometry)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C4H4BrNO2
Quantità 10 g
Beilstein 21, 380
Fieser 01,78; 02,40; 03,34; 04,49; 05,65; 06,74; 07,37; 08,54; 09,70; 10,57; 11,79; 12,79; 13,41; 14,57; 15,50; 16,49
Indice di Merck 15, 1448
Informazioni di solubilità Solubility in water: 14.8g/L (20°C). Other solubilities: 3.10g/100g glacial acetic acid(25°C),g/100g solvent (25°C):,tert. butanol:0.73- aceton:14.40,carbone tetrachloride:0.02- hexane:0.006,benzene:0.5
Molecular Weight (g/mol) 177.99
Peso formulazione 177.99
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Bromosuccinimide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.