Learn More
N-Bromosuccinimide, 99%
Codice prodotto. 11925581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10g
1kg
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11925581 5 kg Plastic drum 5kg
10559820 10 g Bottiglia in vetro 10g
10655332 100 g Bottiglia in vetro 100g
10478820 500 g Bottiglia in vetro 500g
10132900 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11925581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107450050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 128-08-5 | C4H4BrNO2 | 177.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent, C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 128-08-5
Numero MDL MFCD00005510
InChI Key PCLIMKBDDGJMGD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-bromosuccinimide, succinbromimide, succinbromide, succinibromimide, n-bromosuccimide, 2,5-pyrrolidinedione, 1-bromo, 1-bromo-2,5-pyrrolidinedione, bromosuccinimide, nbs, n-bromo succinimide
PubChem CID 67184
ChEBI CHEBI:53174
IUPAC Name 1-bromopyrrolidine-2,5-dione
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)Br
Especificaciones
Materiale o nome chimico N-Bromosuccinimide
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 175.0°C to 178.0°C
Colore White to Yellow
Punto d'infiammabilità 180°C
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Iodometry)
Imballaggio Plastic drum
Formula molecolare C4H4BrNO2
Quantità 5 kg
Beilstein 21, 380
Fieser 01,78; 02,40; 03,34; 04,49; 05,65; 06,74; 07,37; 08,54; 09,70; 10,57; 11,79; 12,79; 13,41; 14,57; 15,50; 16,49
Indice di Merck 15, 1448
Informazioni di solubilità Solubility in water: 14.8g/L (20°C). Other solubilities: 3.10g/100g glacial acetic acid(25°C),g/100g solvent (25°C):,tert. butanol:0.73- aceton:14.40,carbone tetrachloride:0.02- hexane:0.006,benzene:0.5
Molecular Weight (g/mol) 177.99
Peso formulazione 177.99
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.