Learn More
N-Bromosuccinimide, TRC
Codice prodotto. 30006018
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30006018 100 g 100g
30007295 5 g 5g
30007121 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006018 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB686995100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128-08-5
Formula molecolare C4H4BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 177.98
Sinonimo 1-Bromo-2,5-pyrrolidinedione, Bromosuccinimide, NBS, NSC 16, Succinbromimide;
IUPAC Name 1-bromopyrrolidine-2,5-dione
SMILES BrN1C(=O)CCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Bromosuccinimide
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C4H4BrNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Peso formulazione 176.9425