Learn More
n-Butanol, 99% max., Molecular biology reagent grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11416461 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11416461 1 L 1L
11406461 25 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11416461 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219400191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    105.00€ / 1L
    Risparmia 6.00€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
InChI Key LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC Name 1-butanolo
SMILES CCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butanol
Densità 0.81g/cm3 at 21°C
Quantità 1 L
Forma fisica Liquido
Peso formulazione 74.12
Percent Purity 99% max.
Grado Molecular Biology