Learn More
n-Butanol (Clear, Colorless Liq.), Fisher BioReagents
Catalog Number 10294763
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
71-36-3
C4H10O
74.123
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
263
CHEBI:28885
butan-1-ol
CCCCO
71-36-3
C4H10O
74.123
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
1-butanol, butanol, n-butanol, butyl alcohol, n-butyl alcohol, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
263
CHEBI:28885
butan-1-ol
CCCCO
n-Butanol is used as an analytical reagent and solvent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico n-Butanol
Punto di fusione -89°C
Colore Colorless
Acidità 0.005% max.
Densità 0.810g/cm³
Punti di ebollizione 117.6°C
Quantità 500 mL
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Intervallo percentuale saggio ≥99.8 %
Formula lineare CH3CH2CH2CH2OH
Pressione del vapore 6.7mbar at 20°C
Numero UN 1120
Viscosità 2.95 mPa/s at 20°C
Acqua 0.1% max.
Indice di Merck 15, 1542
Peso formulazione 74.12
Percent Purity ≥99.8%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.