Learn More
n-Butyl 4-hydroxybenzoate, 99+%
Codice prodotto. 11477936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11477936 250 g 250g
11467936 1000 g 1000g
11487936 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11477936 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14043.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 94-26-8 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
It is used as an preservative in cosmetics such as eye shadow, foundation, sunscreen, facial moisturizer and skin anti-aging treatment. It is also used in medication suspensions, and as a flavoring additive in food.
Solubility
Soluble in DMSO, ethyl acetate, methanol.
Notes
Store in refrigerator. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-26-8
Formula molecolare C11H14O3
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Numero MDL MFCD00016478
InChI Key QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butylparaben, butyl paraben, butyl p-hydroxybenzoate, nipabutyl, butoben, butyl chemosept, butyl parasept, butyl tegosept, butyl butex, tegosept butyl
PubChem CID 7184
IUPAC Name butyl 4-hydroxybenzoate
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyl 4-hydroxybenzoate
Punto di fusione 67°C to 71°C
Quantità 250 g
Beilstein 1103741
Indice di Merck 14,1584
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO,ethyl acetate,methanol.
Peso formulazione 194.23
Percent Purity ≥99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butyl 4-hydroxybenzoate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl 4-hydroxybenzoate