Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Butyl acetate |
| Nota nome | Extra Dry |
| CAS min. % | 99.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -78.0°C |
| Densità | 0.8800g/mL |
| Punti di ebollizione | 127.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 27°C |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- n-Butyl acetate
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acetate