Learn More
n-Butyl acetate, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735804
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
123-86-4
C6H12O2
116.16
MFCD00009445
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
31272
CHEBI:31328
butyl acetate
CCCCOC(C)=O
123-86-4
C6H12O2
116.16
MFCD00009445
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
31272
CHEBI:31328
butyl acetate
CCCCOC(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico n-Butyl acetate
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -78.0°C
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 127.0°C
Punto d'infiammabilità 27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CO2(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.3930 to 1.3950
Quantità 1 L
Beilstein 02, 130
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Indice di Merck 15, 1537
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: 7g/L (20°C)
Viscosità 0.69 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 99+%
Grado Extra Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butyl acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.