Learn More
n-Butyl acetate, ACS reagent
Codice prodotto. 10189349 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10189349 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10423170 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10483320 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10189349 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434620025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    110.00€ / 2.5L
    Risparmia 11.00€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-86-4
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00009445
InChI Key DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC Name butyl acetate
SMILES CCCCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyl acetate
Punto di fusione -78.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 127.0°C
Punto d'infiammabilità 27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CO2(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.3930 to 1.3950
Quantità 2.5 L
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Indice di Merck 15,1537
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: 7g/L (20°C)
Viscosità 0.69 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 116.16
Percent Purity ≥99.50%, 0.2% max. (n-Butyl alcohol)
Grado Reagente ACS
Acido titolabile 0.0016 meq/g max
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butyl acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Butyl acetate