Learn More
N-Butyl Acetate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10640331 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Metal can
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Codice prodotto. 10640331
Marca: Fisher Chemical B/4951/15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 123-86-4
Numero MDL 9445
Specifica
Punto di fusione -90°C
Colore Colorless
pH 6.2
Punti di ebollizione 126°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C6H12O2
Quantità 1 L
Densità vapore 4
Peso formulazione 116.16g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butyl acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.