Specifica
| Punto di fusione | -90°C |
| Colore | Colorless |
| pH | 6.2 |
| Punti di ebollizione | 126°C |
| Imballaggio | Metal can |
| Formula molecolare | C6H12O2 |
| Quantità | 10 L |
| Densità vapore | 4 |
| Peso formulazione | 116.16g/mol |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- n-Butyl acetate
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.