Learn More
N-Butyl Acetate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Metal can
Descrizione
N-Butyl Acetate, Extra Pure, SLR
Specifica
Punto di fusione | -90°C |
Colore | Colorless |
pH | 6.2 |
Punti di ebollizione | 126°C |
Imballaggio | Metal can |
Formula molecolare | C6H12O2 |
Quantità | 5 L |
Densità vapore | 4 |
Peso formulazione | 116.16g/mol |
Forma fisica | Liquid |