Learn More
n-Butyl acetate,Solstice
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Butyl acetate |
| CAS | 123-86-4 |
| Punto di fusione | -78°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.881 g/cm3 (20°C) |
| Punti di ebollizione | 126.2°C (1013 hPa) |
| Punto d'infiammabilità | 27°C |
| Formula molecolare | C6H12O2 |
| Quantità | 175 kg |
| InChI Key | DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |