Learn More
n-Butyl acetate, HPLC Grade, 99.5+%
Codice prodotto. 11313588
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
4L
Codice prodotto. 11313588
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039197.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 123-86-4 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
n-Butyl acetate is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-86-4
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00009445
InChI Key DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
IUPAC Name butyl acetate
SMILES CCCCOC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyl acetate
Punto di fusione -78°C
Colore Colorless
Densità 0.881 g/mL
pH 5
Punti di ebollizione 124°C to 126°C
Punto d'infiammabilità 25°C (77°F)
Odore Fruit-like
Formula lineare CH3CO2(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.3945
Quantità 250 mL
Numero UN UN1123
Beilstein 1741921
Indice di Merck 14,1535
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,ethyl ether,alcohol,acetone,chloroform and most hydrocarbonsSlightly miscible with water.
Peso formulazione 116.16
Percent Purity ≥99.5%
Grado HPLC
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butyl acetate, HPLC Grade
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: n-Butyl acetate