Descrizione
- HPLC mobile phase for analytical and preparative separations.
- High UV transmittance and low evaporation residue.
- Filtered through a sub-micron filter to remove particulates.
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -123°C |
| Colore | Incolore |
| Punti di ebollizione | 77°C |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro color ambra |
| Numero MDL | 1009 |
| Quantità | 2.5 L |
| Peso formulazione | 92.57g/mol |
| Pressione del vapore | 108mbar at 20°C |
| Forma fisica | Liquido |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Chlorobutane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.