Learn More
n-Butyl disulfide, 97%
Codice prodotto. 11935721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11935721 500 g Bottiglia in vetro 500g
10539820 25 g Bottiglia in vetro 25g
10498050 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11935721 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107925000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 629-45-8 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 629-45-8
Formula molecolare C8H18S2
Molecular Weight (g/mol) 178.35
Numero MDL MFCD00009467
InChI Key CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dibutyl disulfide, butyl disulfide, disulfide, dibutyl, n-butyl disulfide, di-n-butyl disulfide, dibutyl disulphide, 5,6-dithiadecane, 1-butyldisulfanyl butane, unii-z77ef35c0q, 1-butyldisulfanyl-butane
PubChem CID 12386
IUPAC Name 1-(butyldisulfanyl)butane
SMILES CCCCSSCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyl disulfide
Colore Brown to Colorless
Densità 0.9380g/mL
Punti di ebollizione 229.0°C to 233.0°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3]2S2
Indice di rifrazione 1.4915 to 1.4935
Quantità 500 g
Beilstein 01,II,4
Gravità specifica 0.938
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 178.35
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butyl disulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.