Learn More
n-Butyl dodecanoate, 99+%
Descrizione
n-Butyl dodecanoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Butyl dodecanoate |
| Punto di fusione | -10°C |
| Densità | 0.86 g/mL |
| Punti di ebollizione | 166°C |
| Punto d'infiammabilità | >110°C (230°F) |
| Indice di rifrazione | 1.435 |
| Quantità | 25 mL |
| Beilstein | 1776360 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water,0.06006mg/L @ 25°C. |
| Peso formulazione | 256.4 |
| Vedi altri risultati |