Learn More
n-Butyl isocyanide, 98+%
Codice prodotto. 10317240 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10317240 1 g Bottiglia in vetro 1g
10607132 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10317240 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158380010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2769-64-4 | C5H9N | 83.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2769-64-4
Formula molecolare C5H9N
Molecular Weight (g/mol) 83.13
Numero MDL MFCD00000008
InChI Key FSBLVBBRXSCOKU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butyl isocyanide, butyl isocyanide, 1-butylisocyanide, n-butylisocyanide, bu-tylisonitrile, n-butylisonitrile, n-butyl isonitrile, butane,1-isocyano
PubChem CID 76008
IUPAC Name 1-isocyanobutane
SMILES CCCC[N+]#[C-]
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyl isocyanide
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.7900g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3NC
Indice di rifrazione 1.3950 to 1.397
Quantità 1 g
Fieser 11,99; 14,63
Gravità specifica 0.79
Peso formulazione 83.13
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butyl isocyanide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.