Learn More
n-Butyl lactate, 99%
Codice prodotto. 10743051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10743051 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10154530 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10300944 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10743051 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 250185000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 138-22-7 | C7H14O3 | 146.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 138-22-7
Formula molecolare C7H14O3
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Numero MDL MFCD00004519
InChI Key MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo butyl lactate, n-butyl lactate, lactic acid, butyl ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, butyl ester, butyllactate, 2-hydroxypropanoic acid butyl ester, butylester kyseliny mlecne, butyl alpha-hydroxypropionate, butyl lactate natural, fema no. 2205
PubChem CID 8738
IUPAC Name butyl 2-hydroxypropanoate
SMILES CCCCOC(=O)C(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyl lactate
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -43.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 185.0°C to 187.0°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4200 to 1.4220
Quantità 500 mL
Gravità specifica 0.98
Informazioni di solubilità Solubility in water: 42g/L (25 c). Other solubilities: hydrolyses in acids and alkalies,miscible with ether alcohol
Peso formulazione 146.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid