Learn More
n-Butyl propionate, 99%
Codice prodotto. 11470651
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470651 500 g 500g
11460651 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11470651 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20125.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 590-01-2 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 590-01-2
Formula molecolare C7H14O2
Molecular Weight (g/mol) 130.187
Numero MDL MFCD00009448
InChI Key BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyl propionate, n-butyl propionate, propanoic acid, butyl ester, n-butyl propanoate, propionic acid, butyl ester, propionic acid butyl ester, unii-2nxc4ak99e, butyl propionate natural, fema no. 2211, n-butyl n-propionate
PubChem CID 11529
IUPAC Name butyl propanoate
SMILES CCCCOC(=O)CC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyl propionate
Densità 0.87
Punti di ebollizione 144°C to 146°C
Punto d'infiammabilità 38°C (101°F)
Indice di rifrazione 1.402
Quantità 500 g
Numero UN UN3272
Indice di Merck 14,1587
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 99%