Learn More
n-Butyl sulfoxide, 93%, tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10635332 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
Codice prodotto. 10635332
Marca: Thermo Scientific Acros 108040250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyl sulfoxide
Nota nome tech., 93%
CAS 2168-93-6
CAS min. % 91.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 30.0°C to 35.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8300g/mL
Punti di ebollizione 250.0°C
Punto d'infiammabilità 121°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 93%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H18OS
Formula lineare [CH3(CH2)3]2SO
Indice di rifrazione 1.4669
Numero MDL MFCD00002093
Quantità 25 mL
Beilstein 01, 371
Gravità specifica 0.83
Sinonimo dibutyl sulfoxide, butyl sulfoxide, n-butyl sulfoxide, dibutyl sulphoxide, di-n-butyl sulfoxide, butane, 1,1'-sulfinylbis, sulfoxide, dibutyl, di-n-butylsulfoxide, butane,1-butylsulfinyl, butylsulfinyl butane
InChI Key LOWMYOWHQMKBTM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCS(=O)CCCC
IUPAC Name 1-butylsulfinylbutane
Molecular Weight (g/mol) 162.29
PubChem CID 16568
Peso formulazione 162.29
Percent Purity 93%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Crystalline Solid