Learn More
n-Butylacetate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Butyl Acetate |
| CAS | 123-86-4 |
| Nomi componenti o analita | Butyl Acetate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H12 O2 |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOC(=O)C |
| IUPAC Name | butyl acetate |
| Vedi altri risultati |