Learn More
n-Butylbenzene, 99+%
Codice prodotto. 10185303 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10185303 1 L Bottiglia in vetro 1L
10530171 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10756131 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10185303 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107850010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 104-51-8 | C10H14 | 134.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-51-8
Formula molecolare C10H14
Molecular Weight (g/mol) 134.22
Numero MDL MFCD00009463
InChI Key OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butylbenzene, 1-phenylbutane, benzene, butyl, 1-butylbenzene, butyl-benzene, butane, phenyl, unii-s8xz2901rz, butylbenzene, analytical standard, n-butyl benzene, n4b
PubChem CID 7705
ChEBI CHEBI:44194
IUPAC Name butylbenzene
SMILES CCCCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butylbenzene
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -88°C
Colore Colorless
Densità 0.8600g/mL
Punti di ebollizione 183°C
Punto d'infiammabilità 59°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.4880 to 1.49
Quantità 1 L
Beilstein 05,413
Indice di Merck 15,1551
Gravità specifica 0.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol,ether and benzene
Peso formulazione 134.22
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butylbenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.