Learn More
N-Butyldeoxynojirimycin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15458039
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Codice prodotto. 15458039
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66613.#0
Richiesta di formato massivo o personalizzato
An →→alpha-glucosidase Inhibitor
An --alpha-glucosidase Inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72599-27-0
Formula molecolare C10H21NO4
Molecular Weight (g/mol) 219.28
Numero MDL MFCD00272581
InChI Key UQRORFVVSGFNRO-UTINFBMNSA-N
PubChem CID 51634
ChEBI CHEBI:50381
IUPAC Name (2R,3R,4R,5S)-1-butyl-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol
SMILES CCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
Specifica
Materiale o nome chimico N-Butyldeoxynojirimycin
Tipo N-Butyldeoxynojirimycin
Forma fisica Powder
Punto di fusione 126°C to 127°C
Colore White
Quantità 5 mg
Indice di Merck 14,6188
Informazioni di solubilità Soluble in water at 10mg/mL
Peso formulazione 219.28
Percent Purity 98%