Learn More
n-Butyldimethylchlorosilane, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10666650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10666650 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10715842 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10666650 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 432260100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1000-50-6
Formula molecolare C6H15ClSi
Molecular Weight (g/mol) 150.72
Numero MDL MFCD00015727
InChI Key MXOSTENCGSDMRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butylchlorodimethylsilane, butyldimethylchlorosilane, n-butyldimethylchlorosilane, butyldimethylsilyl chloride, 1-butyldimethylchlorosilane, silane, butylchlorodimethyl, butyl chloro dimethylsilane, n-butyl-dimethylchlorosilane, butyl-chloro-dimethyl-silane, n-butyldimethylsilyl chloride
PubChem CID 66079
IUPAC Name butyl-chloro-dimethylsilane
SMILES CCCC[Si](C)(C)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyldimethylchlorosilane
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.8750g/mL
Punti di ebollizione 138.0°C
Punto d'infiammabilità 27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl(CH3)2Si(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Quantità 10 mL
Gravità specifica 0.875
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble,reacts
Peso formulazione 150.72
Percent Purity 97+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butyldimethylchlorosilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.