Learn More
N-Butylimidazole, 98%
Codice prodotto. 15515106 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15515106 100 g 100g
15505106 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15515106 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442771000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4316-42-1 | C7H12N2 | 124.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4316-42-1
Formula molecolare C7H12N2
Molecular Weight (g/mol) 124.19
Numero MDL MFCD00042753
InChI Key MCMFEZDRQOJKMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-butyl-1h-imidazole, 1h-imidazole, 1-butyl, n-butylimidazole, 1-n-butylimidazole, n-n-butyl imidazole, 1-n-butyl imidazole, 1-buthylimidazole, n-n-butylimidazole, imidazole, 1-butyl
PubChem CID 61347
IUPAC Name 1-butyl-1H-imidazole
SMILES CCCCN1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Butylimidazole
Densità 0.9450g/mL
Punti di ebollizione 257.0°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 124.19
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Butylimidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H330-Letale se inalato.