Learn More
n-Butyllithium, 1.6M solution in hexanes, AcroSeal™
Codice prodotto. 10731984 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
800mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10731984 500 mL AcroSeal™ Glass Bottle 500mL
10161902 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
10325592 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10731984 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181275000
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 109-72-8 | C4H9Li | 64.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-72-8 , 110-54-3
Formula molecolare C4H9Li
Molecular Weight (g/mol) 64.06
Numero MDL MFCD00009414
InChI Key MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-butyllithium, lithium, butyl, butyllithium, butyl lithium, n-butyl lithium, lithium butane, n-buli, buli, libu, unii-09w9a6b8zc
PubChem CID 61028
SMILES [Li]CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyllithium
Nota nome 1.6M solution in hexanes
CAS min. % 14.75, 84.75
CAS max % 15.25, 85.25
Punto di fusione -95.0°C
Colore Pink to White
Densità 0.6800g/mL
Punti di ebollizione 60.0°C to 80.0°C
Punto d'infiammabilità −18°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)3Li
Quantità 500 mL
Gravità specifica 0.68
IUPAC Name lithium;butane
Peso formulazione 64.06
Percent Purity 14.0 to 16.0% (as BuLi) (Active base)
Forma fisica Powder or Flakes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butyllithium, 1.6M solution in hexanes
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
  • Solido piroforico Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Butyl lithium