Learn More
n-Butyllithium, 2.5M solution in hexanes, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10030462
46.20 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "23251" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Glass bottle
109-72-8
C4H9Li
64.06
MFCD00009414
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
n-butyllithium, lithium, butyl, butyllithium, butyl lithium, n-butyl lithium, lithium butane, n-buli, buli, libu, unii-09w9a6b8zc
61028
[Li]CCCC
109-72-8
C4H9Li
64.06
MFCD00009414
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
n-butyllithium, lithium, butyl, butyllithium, butyl lithium, n-butyl lithium, lithium butane, n-buli, buli, libu, unii-09w9a6b8zc
61028
[Li]CCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico n-Butyllithium
Nota nome 2.5M Solution in Hexanes
Punto di fusione -95.0°C
Densità 0.6900g/mL
Punti di ebollizione 60.0°C to 80.0°C
Punto d'infiammabilità −21°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)3Li
Quantità 100 mL
Fieser 01,95; 02,51; 04,60; 05,78; 06,85; 07,45; 08,65; 09,83; 10,68; 11,101; 12,96; 13,56; 14,63; 15,59; 16,55; 17,59
Gravità specifica 0.69
IUPAC Name lithium;butane
Peso formulazione 64.06
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butyllithium, 2.5M solution in hexanes
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Liquido piroforico Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P222-Evitare il contatto con l'aria.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.