Learn More
n-Butyllithium, 2.5M solution in hexanes, AcroSeal™
Codice prodotto. 16243861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
800mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
16243861 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10030462 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
10181852 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16243861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 213350500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 109-72-8 | C4H9Li | 64.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-72-8
Formula molecolare C4H9Li
Molecular Weight (g/mol) 64.06
Numero MDL MFCD00009414
InChI Key MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-09w9a6b8zc, buli, lithium, butyl, n-buli, n-butyllithium, n-butyl lithium, butyllithium, lithium butane, libu, butyl lithium
PubChem CID 61028
SMILES [Li]CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyllithium
Nota nome 2.5 M Solution in Hexanes
Punto di fusione -95.0°C
Densità 0.6900 g/mL
Punti di ebollizione 60.0°C to 80.0°C
Punto d'infiammabilità -21°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3Li
Quantità 50 mL
Fieser 01,95; 02,51; 04,60; 05,78; 06,85; 07,45; 08,65; 09,83; 10,68; 11,101; 12,96; 13,56; 14,63; 15,59; 16,55; 17,59
Gravità specifica 0.69
IUPAC Name lithium(1+) butan-1-ide
Peso formulazione 64.06