Learn More
UBE2D4/Ubch5d Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18611916 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18611916 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18611916 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP300095APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
UBE2D4/Ubch5d Polyclonal specifically detects UBE2D4/Ubch5d in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 0.1 mL
Disciplina di ricerca Cell Biology
Product Type Antibody
Linea di prodotti Novus