Learn More
N-Butyric Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10528610 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10528610 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10528610 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B/5500/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 107-92-6
Punto di fusione -7°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 162°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C4H8O2
Numero MDL 2814
Quantità 500 mL
Viscosità 1.6 at 20°C
Peso formulazione 88.11g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butyric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.