Specifica
| Materiale o nome chimico | n-Butyronitrile |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -112.0°C |
| Densità | 0.7900g/mL |
| Punti di ebollizione | 115.0°C to 117.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 16°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |