Learn More
n-Butyrophenone, 99%
Codice prodotto. 11944851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11944851 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10704841 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11944851 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154415000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 495-40-9 | C10H12O | 148.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 495-40-9
Formula molecolare C10H12O
Molecular Weight (g/mol) 148.2
InChI Key FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo butyrophenone, n-butyrophenone, 1-butanone, 1-phenyl, phenyl propyl ketone, 1-phenyl-1-butanone, propyl phenyl ketone, unii-186i11wb5b, 1-phenyl-butan-1-one, propylphenylketone
PubChem CID 10315
IUPAC Name 1-phenylbutan-1-one
SMILES CCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico n-Butyrophenone
Punto di fusione 11.0°C to 13.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9880g/mL
Punti di ebollizione 228.0°C to 230.0°C
Punto d'infiammabilità 88°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5COCH2CH2CH3
Indice di rifrazione 1.5185 to 1.5205
Quantità 500 mL
Beilstein 07,313
Gravità specifica 0.988
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid