Learn More
N-Carbethoxyphthalimide, 99+%
Codice prodotto. 10727383 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10727383 10 g Bottiglia in vetro 10g
10406910 50 g Bottiglia in vetro 50g
10095853 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10727383 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 108310100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 22509-74-6 | C11H9NO4 | 219.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22509-74-6
Formula molecolare C11H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 219.2
Numero MDL MFCD00005893
InChI Key VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-carbethoxyphthalimide, n-ethoxycarbonylphthalimide, n-carboethoxyphthalimide, phthalimide-n-carbethoxy, ethyl n-phthaloylcarbamate, n-ethoxycarbonyl phthalimide, 2h-isoindole-2-carboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, ethyl ester, ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, n-karbetoksi-ftalimid, 2-isoindolinecarboxylic acid, 1,3-dioxo-, ethyl ester
PubChem CID 31187
IUPAC Name ethyl 1,3-dioxoisoindole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Carbethoxyphthalimide
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 82.0°C to 84.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 21, II, 357
Fieser 01,111; 05,91; 09,212
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Peso formulazione 219.2
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Carbethoxyphthalimide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico