Learn More
N-Carbobenzyloxy-L-methionine, 97%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Carbobenzyloxy-L-methionine |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 67°C to 70°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (HPLC) |
| Quantità | 25 g |
| Rotazione specifica | -27 |
| Peso formulazione | 283.35 |
| Vedi altri risultati |