Specifications
| Materiale o nome chimico | N-Carbobenzyloxy-L-proline |
| Nota nome | 99% |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 76°C to 78°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 0.5% max. D-enantiomer (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Show More |