Learn More
N-(Chloromethyl)phthalimide, TRC
Codice prodotto. 30355150
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30355150 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30355150 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3701255G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(Chloromethyl)phthalimide
CAS 17564-64-6
Formula molecolare C9H6ClNO2
Quantità 5 g
Sinonimo 2-(Chloromethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Chloromethylphthalimide, NSC 29558, Phthalimidomethyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C9H6ClNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
SMILES ClCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC Name 2-(chloromethyl)isoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 195.6
Peso formulazione 195.0087