Learn More
N-(Chloromethyl)phthalimide, TRC
Codice prodotto. 30355651
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30355651 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30355651 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC370125500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(Chloromethyl)phthalimide
CAS 17564-64-6
Formula molecolare C9H6ClNO2
Quantità 500 mg
Sinonimo 2-(Chloromethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Chloromethylphthalimide, NSC 29558, Phthalimidomethyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C9H6ClNO2/c10-5-11-8(12)6-3-1-2-4-7(6)9(11)13/h1-4H,5H2
SMILES ClCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC Name 2-(chloromethyl)isoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 195.6
Peso formulazione 195.0087