Learn More
N-Chlorosuccinimide, TRC
Codice prodotto. 30366237
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366237 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366237 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC382010250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Chlorosuccinimide
CAS 128-09-6
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C4H4ClNO2
Quantità 250 g
Sinonimo NCS, NSC 8748, Succinchlorimide, Succinic N-chloroimide NCS, NSC 8748, Succinchlorimide, Succinic N-Chloroimide
InChI Formula InChI=1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
SMILES ClN1C(=O)CCC1=O
IUPAC Name 1-chloropyrrolidine-2,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 133.53
Peso formulazione 132.9931
Percent Purity >95