Learn More
N-Cyano-N’,N' '-dimethyl-guanidine, TRC
Codice prodotto. 30364875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30364875 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30364875 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC95595025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine
CAS 31857-31-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C4 H8 N4
Quantità 25 mg
Sinonimo 2-Cyano-1,3-dimethylguanidine, Cimetidine Hydrochloride Imp. G (EP)
InChI Formula InChI=1S/C4H8N4/c1-6-4(7-2)8-3-5/h1-2H3,(H2,6,7,8)
SMILES CNC(=NC#N)NC
IUPAC Name 2-cyano-1,3-dimethylguanidine
Molecular Weight (g/mol) 112.13
Peso formulazione 112.0749
Percent Purity >95