missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Cyclohexylbenzo[d]thiazole-2-sulfonamide, TRC

Codice prodotto. 30351728
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30351728 500 mg -
30349430 2.5 g -
30365469 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30351728 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC992305500MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 95-33-0
Formula molecolare C13 H16 N2 S2
Molecular Weight (g/mol) 264.41
Sinonimo N-Cyclohexyl-2-benzothiazolylsulfenamide, 2-Benzothiazolesulfenamide, N-cyclohexyl-, N-Cyclohexyl-2-benzothiazolesulfenamide, 2-(Cyclohexylaminothio)benzothiazole, 2-Benzothiazolesulfenic acid N-cyclohexylamide, Accel CZ, Accelerator CBS, Accelerator CM, Accelerator CZ, Accicure HBS, Banac CBS, Benzothiazyl-2-cyclohexylsulfenamide, CBS, CBS (accelerator), CBS 80, CBTS, CZ, CZ 80, CZ Vulcanizer, CZ-G, Conac A, Conac S, Curax, Delac S, Durax, Ekagom CBS, N-Cyclohexyl-2-benzothiazolylsulfenamide, N-Cyclohexyl-2-benzothiazolylsulphenamide, N-Cyclohexyl-2-benzothiazylsulfenamide, N-Cyclohexylbenzothiazole-2-sulphenamide, N-Cyclohexylbenzothiazolesulfenamide, NSC 4809, Nocceler CZ, Nocceler CZ-G, Nocceler CZ-P, Nocceler CZ-R, Oricel CZ, Pennac CBS, Perkacit CBS, Rhenogran CBS, Rhenogran CBS 80, Rhodifax 16, Royal CBTS, Sanceler CM, Sanceler CM-G, Sanceler CM-PO, Sanceler CZ-G, Sanceler CZ-P, Santocure, Santocure CBS, Soxinol CZ, Sulfenamide Ts, Sulfenax, Sulfenax CB, Sulfenax CB 30, Sulfenax CB/K, Thiohexam, Vulcafor CBS, Vulcafor HBS, Vulkacit C, Vulkacit CZ, Vulkacit CZ/C, Vulkacit CZ/CV, Vulkacit CZ/EG, Vulkacit CZ/EG-C, Vulkacit CZ/K, Vulkafil ZN 94TT02
IUPAC Name N-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)cyclohexanamine
SMILES C1CCC(CC1)NSc2nc3ccccc3s2

Specifica

Materiale o nome chimico N-Cyclohexylbenzo[d]thiazole-2-sulfonamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H16N2S2/c1-2-6-10(7-3-1)15-17-13-14-11-8-4-5-9-12(11)16-13/h4-5,8-10,15H,1-3,6-7H2
Peso formulazione 264.0755
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.