Learn More
N-Cyclohexylcyclohexanamine, Mikromol™
Codice prodotto. 18092000
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18092000 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18092000 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0678.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Cyclohexylcyclohexanamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dicyclohexylamine
CAS 101-83-7
Nomi componenti o analita Dicyclohexylamine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H23 N
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Sodium Cyclamate Imp. D (EP), N-Cyclohexylcyclohexanamine, Sodium Cyclamate Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
SMILES C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
IUPAC Name N-cyclohexylcyclohexanamine
Molecular Weight (g/mol) 181.32
Quantità 100 mg
Peso formulazione 181.183 g/mol