Learn More
n-Decane 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30312086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312086 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312086 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGA09010087ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Decane
CAS 124-18-5
Nomi componenti o analita n-Decane
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H22
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Decane, Cactus Normal Paraffin N 10, NSC 8781, n-Decane
InChI Formula InChI=1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCC
IUPAC Name decane
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 142.28
Quantità 1 mL
Peso formulazione 142.1722 g/mol