Learn More
n-Decane, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11440992 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440992 500 mL 500mL
11430992 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11440992 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219512390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00€
    143.85€ / 500mL
    Risparmia 7.15€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
n-Decane >99%, Clear, Colorless Liquid
  • Decane has been used as a solvent in the preparation of high alkane phase emulsified suspensions (HAPES).
  • It may also be used as a solvent to suspend the CdSe/ZnS nanocrystals during absorbance measurement.
  • Internal standard in the GC analysis of oxalic, malonic, and succinic acids in biological materials.
  • Decane (n-Decane), an aliphatic hydrocarbon, is a reference fuel. Its oxidation over a range of temperature has been studied.
  • Its crystal structure has been investigated at 150K.
  • The cracking of decane can be performed using electrohydrodynamic atomization system (EHDA).
Identificatori chimici
CAS 124-18-5
Formula molecolare C10H22
Molecular Weight (g/mol) 142.29
InChI Key DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-decane, nonane, methyl, decyl hydride, unii-nk85062oiy, ccris 653, hsdb 63, dsstox_cid_4913, decane, analytical standard, dsstox_rid_77577, dsstox_gsid_24913
PubChem CID 15600
ChEBI CHEBI:41808
IUPAC Name decane
SMILES CCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico n-Decane
Punto di fusione −30°C (Literature)
Colore Colorless
Densità 0.734g/cm3 at 15°C(Lit.)
Punti di ebollizione 174°C (Literature)
Indice di rifrazione n20/D 1.411(Lit.)
Quantità 500 mL
Numero UN UN1760
Peso formulazione 142.29
Percent Purity 0.996
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-decane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: decane